519618
동의어(들):
Acetone diethyl acetal
519618-25G
₩355,250
1 of 10
Sigma-Aldrich
281603
1,2-Dimethoxypropane
D136808
2,2-Dimethoxypropane
440191
Hexamethyldisilazane
8.20391
2,2-Diethoxypropane
8.02936
Supelco
73137
174645
2-Methoxypropene
467790
Lead(II) nitrate
94956
Vinylcyclohexene dioxide
M2659
Melamine
97%
n20/D 1.389 (lit.)
116-117 °C (lit.)
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
etherketal
2-8°C
CCOC(C)(C)OCC
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Danger
Flam. Liq. 2
3 - Flammable liquids
WGK 3
46.4 °F - closed cup
8 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?
문서 라이브러리 방문
1 of 3
177164
1,3-Cyclopentanedione
205621
Diethylene glycol dibutyl ether
A902
Acetaldehyde diethyl acetal