주요 문서
519170
Sigma-Aldrich
Indium antimonide
≥99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
InSb
CAS Number:
Molecular Weight:
236.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥99.99% trace metals basis
양식
solid
SMILES string
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
InChI key
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)