Key Documents
517445
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethylferrocene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Fe(C5H4C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
242.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.58 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Fe/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI key
GKKLDIHVIQZCPZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Atomic number of base material: 26 Iron
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)