주요 문서
516953
Sigma-Aldrich
Mercury(II) nitrate monohydrate
≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
Mercuric nitrate monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Hg(NO3)2 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
342.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.99% trace metals basis
반응 적합성
core: mercury
reagent type: catalyst
불순물
<100 ppm total metallic impurities
산화 잔류물
≤0.01%
mp
79 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
양이온 미량물
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.2%
SMILES string
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI key
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent for oxymercuration; amidomercuration; cyclopropanecleavage; glycosylation
특징 및 장점
Meets A.C.S. reagent specifications.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fry, A. J.; Simon, J. A.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 5032-5032 (1982)
Wiesner, K.; Tsai, T. Y. R.; Jin, H.
Helvetica Chimica Acta, 68, 300-300 (1985)
Collum, D. B.; Still, W. C.; Mohamadi, F.
Journal of the American Chemical Society, 105, 6882-6882 (1983)
Kocovsky, P.,
Organometallic News, 12, 1969-1969 (1993)