주요 문서
516597
Sigma-Aldrich
Rink acid resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
(4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenol, polymer-bound, Rink acid-labile (hydroxymethyl)polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
0.5-1.5 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
alcohol
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.COc3ccc(C(O)c4ccc(OCc5ccc(C=C)cc5)cc4)c(OC)c3
InChI
1S/C24H24O4.C10H10.C8H8/c1-4-17-5-7-18(8-6-17)16-28-20-11-9-19(10-12-20)24(25)22-14-13-21(26-2)15-23(22)27-3;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h4-15,24-25H,1,16H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
XFCYBTFZHOFUSN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Acid labile resin used in Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS).
  • Mild acidic cleavage conditions lead to the release of the peptide acid where fully protected peptides can be released if desired.
  • Cleavage of the final protected peptide can be achieved in as little as 10% AcOH in DCM or 1% TFA in DCM.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)