뒤로
Rink acid resin
동의어:
(4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenol, polymer-bound, Rink acid-labile (hydroxymethyl)polystyrene
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
resins (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
품질 수준
작용기
Application
절단 조건
링커
Chain Type
반응 유형
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
516597
Rink acid resin,
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene