주요 문서
516546
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩170,216
₩170,216
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩170,216
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩170,216
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
isocyanate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI key
UKESSRSRKDVNBC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90.56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)