주요 문서
516201
Sigma-Aldrich
Sulfonyl amide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
MP-TsNH2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩159,558
₩159,558
예상 입고일2025년 2월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩159,558
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩159,558
예상 입고일2025년 2월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
1.5-2.0 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
작용기
sulfonamide
SMILES string
C=Cc1ccccc1.NS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H7NO2S/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H,(H2,7,8,9)
InChI key
MUUSWFAQENVFGH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)