주요 문서
515485
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylthiophene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5BrS
CAS Number:
Molecular Weight:
177.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
포함
0.1% copper chips as stabilizer
0.4% powdered NaHCO3 as stabilizer
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
bp
65 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2-3H,1H3
InChI key
ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78.3 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ligand-less palladium-catalyzed direct 5-arylation of thiophenes at low catalyst loadings.
Roger J, et al.
Green Chemistry, 11(3), 425-432 (2009)