주요 문서
51526
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)iodoacetamide
≥97%
동의어(들):
N-[(3-Perfluorohexyl)propyl]iodoacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9F13INO
CAS Number:
Molecular Weight:
545.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97%
mp
66-70 °C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCNC(=O)CI
InChI
1S/C11H9F13INO/c12-6(13,2-1-3-26-5(27)4-25)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h1-4H2,(H,26,27)
InChI key
SAQMTNGZQLPXJU-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)