주요 문서
515132
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
138.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
density
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
SMILES string
Cc1cc(C=O)ccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
InChI key
NRFKZFFVTGGEQF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
175.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79.44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 550-550 (2014)