주요 문서
515035
Sigma-Aldrich
4-Nitroindan
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
bp
105-107 °C/6 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc2CCCc12
InChI
1S/C9H9NO2/c11-10(12)9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5H2
InChI key
ZQABKMBXKCJTPM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 235-235 (2015)
Details of the steric interaction in mono-ortho-substituted nitrobenzene anion radical.
McKinney TM and Geske DH.
Journal of the American Chemical Society, 89(12), 2806-2813 (1967)