주요 문서
514543
Sigma-Aldrich
Tin(IV) nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2N4O12Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
368.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)