주요 문서
514446
Sigma-Aldrich
Diethyl dibutylmalonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]2C(CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
272.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H28O4/c1-5-9-11-15(12-10-6-2,13(16)18-7-3)14(17)19-8-4/h5-12H2,1-4H3
InChI key
WHKKUUPZLWUOIW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)