주요 문서
513717
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-1,1-dimethylallylamine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHC(CH3)2NHC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
141.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
density
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)NC(C)(C)C=C
InChI
1S/C9H19N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h7,10H,1H2,2-6H3
InChI key
SXGXCSASZBCDRM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
69.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
21 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 265-265 (2015)