주요 문서
513555
Sigma-Aldrich
Luperox® 224, 2,4-Pentanedione peroxide solution
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
동의어(들):
2,4-Pentanedione peroxide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O6
CAS Number:
Molecular Weight:
230.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
반응 적합성
reagent type: oxidant
농도
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
refractive index
n20/D 1.439
bp
68 °C
density
1.068 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(OOC(C(C)=O)C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C10H14O6/c1-5(11)9(6(2)12)15-16-10(7(3)13)8(4)14/h9-10H,1-4H3
InChI key
ILENATNBFPBMHG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Polymerization initiator
법적 정보
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
214.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101.11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)