주요 문서
513164
Sigma-Aldrich
Iodopyrazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩60,190
₩60,190
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩60,190
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
205.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩60,190
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
refractive index
n20/D 1.655 (lit.)
bp
109-110 °C/34 mmHg (lit.)
density
2.086 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
iodo
SMILES string
Ic1cnccn1
InChI
1S/C4H3IN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChI key
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Iron (II) isothiocyanate complexes with substituted pyrazines: Experimental and theoretical views on their electronic structure.
Shylin SI, et al.
Polyhedron, 87, 147-155 (2015)
The Synthesis and Properties of Iodopyrazines.
Hirschberg A and Spoerri PE.
The Journal of Organic Chemistry, 26(6), 1907-1912 (1961)