주요 문서
513121
Sigma-Aldrich
sec-Butyl ether
96%
동의어(들):
Di-sec-butyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)OCH(CH3)CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
96%
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
density
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
CCC(C)OC(C)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
HHBZZTKMMLDNDN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Vapor-liquid and liquid-liquid equilibria for the system sec-butyl-alcohol-di-sec-butyl ether-water.
Kovach III JW and Seider WD.
Journal of Chemical and Engineering Data, 33(1), 16-20 (1988)