주요 문서
513083
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrocoumarin
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H4ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
225.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
mp
160-164 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)C1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H4ClNO4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)15-9(12)8(7)11(13)14/h1-4H
InChI key
OFLRQEKOAGDHKT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)