주요 문서
512605
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) chloride hydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11ClW
CAS Number:
Molecular Weight:
350.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
반응 적합성
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H][W]123456789(Cl)C%10C1=C2C3=C4%10.C5%11C6=C7C8=C9%11
InChI
1S/2C5H5.ClH.W.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
InChI key
AZSYFWMTJOTZOV-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)