주요 문서
511803
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzyl isocyanate
98%
동의어(들):
1-Bromo-4-(isocyanatomethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩106,575
5 G
₩406,305
₩106,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩106,575
5 G
₩406,305
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH2NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
212.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩106,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
density
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
bromo
isocyanate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI key
IXWMDGLNJQNMIO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Bromobenzyl isocyanate (Br-BIC) is an organic building block containing an isocyanate group. Its performance as a polymerizable electrolyte additive to prevent overcharge in lithium ion batteries has been analyzed using various techniques.[1]
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
4-Bromobenzyl isocyanate versus benzyl isocyanate-New film-forming electrolyte additives and overcharge protection additives for lithium ion batteries.
Korepp C, et al.
Journal of Power Sources, 174(2), 637-642 (2007)