분석
≥98.0%
양식
solid
mp
52-55 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Oc1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F3O/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
InChI key
ZRTWIJKGTUGZJY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges