주요 문서
510548
Sigma-Aldrich
β-D-Glucopyranosyl fluoride tetraacetate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H19FO9
CAS Number:
Molecular Weight:
350.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
광학 활성
[α]23/D +21°, c = 1 in chloroform
mp
80-85 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](F)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19FO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
JJXATNWYELAACC-RKQHYHRCSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)