주요 문서
51027
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate
≥97.0% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15F6N2Sb
CAS Number:
Molecular Weight:
374.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (T)
불순물
≤0.1% water
≤500 mg/kg halogen (as chloride)
SMILES string
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.6FH.Sb/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;;;;;;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChI key
CSHAOLBENQQIBR-UHFFFAOYSA-H
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)