주요 문서
50085
Sigma-Aldrich
Glycine tert-butyl ester dibenzenesulfonimide salt
≥99.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2COOC(CH3)3 · C12H11NO4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
428.52
Beilstein:
6466283
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
154-157 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CN.O=S(=O)(NS(=O)(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO4S2.C6H13NO2/c14-18(15,11-7-3-1-4-8-11)13-19(16,17)12-9-5-2-6-10-12;1-6(2,3)9-5(8)4-7/h1-10,13H;4,7H2,1-3H3
InChI key
WIPAHPZWEOFTRC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)