주요 문서
499846
Sigma-Aldrich
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]3SnCH2CH=C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
359.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
90%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
283 °C (lit.)
density
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H9.3C4H9.Sn/c1-4-5(2)3;3*1-3-4-2;/h4H,1H2,2-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)