주요 문서
499048
Sigma-Aldrich
1-Naphthylzinc iodide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7ZnI
CAS Number:
Molecular Weight:
319.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
0.5 M in THF
density
1 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
I[Zn]c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7.HI.Zn/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-7H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UZBTURUXPCTQQL-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)