농도
0.5 M in THF
density
0.978 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]CCCCC=C
InChI
1S/C6H11.BrH.Zn/c1-3-5-6-4-2;;/h3H,1-2,4-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UQWLQJPHSGOLLO-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
법적 정보
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup