Key Documents
497398
Sigma-Aldrich
Calcium isopropoxide
powder, ≥99% trace metals basis
동의어(들):
Calcium isopropylate, Diisopropoxy calcium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ca(OCH(CH3)2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
≥99% trace metals basis
형태
powder
반응 적합성
core: calcium
SMILES string
CC(C)O[Ca]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ca/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
MMLSWLZTJDJYJH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)