주요 문서
496898
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2-piperidone
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO
CAS Number:
Molecular Weight:
189.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
bp
147 °C/0.125 mmHg (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO/c14-12-8-4-5-9-13(12)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChI key
MLEGMEBCXGDFQT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Thermochemistry of some derivatives of 2-and 4-piperidone.
Ribeiro da Silva MAV and Cabral JI.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51(5), 1556-1561 (2006)
Debenzylation of N-Benzyl-acylamides.
Sugasawa S andFujii T.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 6(6), 587-590 (1958)
A direct synthesis of [(tert-butoxycarbonyl) methylidene] azacycloalkanes.
Yamaguchi M and Hirao I.
The Journal of Organic Chemistry, 50(11), 1975-1977 (1985)