Key Documents
495360
Sigma-Aldrich
Lithium orthosilicate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Li4SiO4
CAS Number:
Molecular Weight:
119.85
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)