주요 문서
420719
Sigma-Aldrich
Lithium polysilicate solution
20 wt. % in H2O
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩108,605
₩108,605
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩108,605
About This Item
Linear Formula:
Li2Si5O11
CAS Number:
Molecular Weight:
330.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩108,605
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
농도
20 wt. % in H2O
density
1.16 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si]([O-])=O
InChI key
WJZHQBRAMOCCLJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)