주요 문서
495190
Sigma-Aldrich
Chromium(III) phosphate hydrate
≥99.9% trace metals basis
동의어(들):
Chromium phosphate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CrPO4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
146.97 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
≥99.9% trace metals basis
형태
powder
mp
120-140 °C (dec.) (lit.)
density
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Cr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Cr.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
InChI key
LDBQTXXLOCGMKP-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)