주요 문서
494100
Sigma-Aldrich
Silicon tetrabromide
99.995% trace metals basis
동의어(들):
Tetrabromosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩123,221
25 ML
₩419,195
₩123,221
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩123,221
25 ML
₩419,195
About This Item
Linear Formula:
SiBr4
CAS Number:
Molecular Weight:
347.70
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩123,221
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor density
2.8 (vs air)
분석
99.995% trace metals basis
양식
liquid
반응 적합성
core: silicon
bp
153 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
InChI key
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.