주요 문서
49350
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium glutaconaldehyde enolate hydrate
≥97.0% (T)
동의어(들):
2-Pentenedial tetrabutylammonium salt, 5-Hydroxy-2,4-pentadienal tetrabutylammonium salt, Glutaconaldehyde tetrabutylammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3CH2CH2CH2)4N(OCH=CHCH=CHCHO) · xH2O
Molecular Weight:
339.56 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (T)
mp
107-110 °C
SMILES string
O.[O-]\C=C\C=C\C=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C5H6O2.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;6-4-2-1-3-5-7;/h5-16H2,1-4H3;1-6H;1H2/q+1;;/p-1/b;3-1+,4-2+;
InChI key
PVRWOPYOUJDSKI-PXBPUWEMSA-M
기타 정보
The glutaconaldehyde anion serves as an interesting intermediate for the synthesis of various heterocyclic compounds[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J. Becher
Synthesis, 589-589 (1980)