Key Documents
490350
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,4α,5α,7aα)]-7-Bromo-3a,4,5,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-4,5-diol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13BrO4
CAS Number:
Molecular Weight:
265.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]22/D −10°, c = 1 in chloroform
mp
121-124 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13BrO4/c1-9(2)13-7-4(10)3-5(11)6(12)8(7)14-9/h3,5-8,11-12H,1-2H3/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
UGCLVZMHFRQWFL-XUTVFYLZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)