추천 제품
vapor density
1.05 (vs air)
vapor pressure
37.95 atm ( 21.1 °C)
동위원소 순도
99 atom % 13C
autoignition temp.
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[13CH3][13CH3]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI key
OTMSDBZUPAUEDD-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
추천 제품
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
조절기
호스 바브
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable