주요 문서
487546
Sigma-Aldrich
Benzyldiphenylphosphine
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩201,985
₩201,985
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩201,985
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2P(C6H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
276.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩201,985
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
77-83 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P/c1-4-10-17(11-5-1)16-20(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2
InChI key
UZCPNEBHTFYJNY-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Catalyst for:
  • Suzuki cross-coupling
  • Antiarthritic agent (inhibitor of cathepsin B)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)