주요 문서
485276
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyphenyl)bismuthine
동의어(들):
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3OC6H4)3Bi
CAS Number:
Molecular Weight:
530.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
구성
Bi, 37.4-41.4% EDTA titration
반응 적합성
core: bismuth
mp
162-165 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1[Bi](c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/3C7H7O.Bi/c3*1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h3*2-5H,1H3;
InChI key
VFWRGMGLLNCHIA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)