주요 문서
485055
Sigma-Aldrich
3′-Aminoacetanilide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
86-88 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
PEMGGJDINLGTON-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)