주요 문서
484946
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(CF3)NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
266.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
115 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.699 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C8H3BrF3NO/c9-5-1-2-7(13-4-14)6(3-5)8(10,11)12/h1-3H
InChI key
UZFHKVBCBXPKKE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)