분석
98%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: iron
mp
163 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[CH]2[C]3C=CC=C[C]3[C]4C=CC=C[C]24
InChI
1S/C13H9.C5H5.F6P.Fe/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h1-9H;1-5H;;/q;;-1;+1
InChI key
OMTIHTHOHAUYEQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
- Catalytic photoinitiator for radical and cationic photochemical polymerization
Reactant for:
- Solid-state synthesis of carbon nanostructures
- Synthesis of fulvalene-bridged bimetallic compounds based on Pauson-Khand chemistry
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.