주요 문서
483303
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Decanediol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
174.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]23/D +12°, c = 0.5 in methanol
광학 순도
ee: 99% (GLC)
mp
60-62 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI key
YSRSBDQINUMTIF-SNVBAGLBSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)