주요 문서
483109
Sigma-Aldrich
3-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-4,6-O-(4-methoxybenzylidene)-D-glucal
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]25/D −69°, c = 1.2 in chloroform
mp
−30 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2OC[C@H]3OC=C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]3O2
InChI
1S/C20H30O5Si/c1-20(2,3)26(5,6)25-16-11-12-22-17-13-23-19(24-18(16)17)14-7-9-15(21-4)10-8-14/h7-12,16-19H,13H2,1-6H3/t16-,17-,18+,19?/m1/s1
InChI key
ZTRSSQRWGPRALW-KAKFPZCNSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)