주요 문서
482927
Sigma-Aldrich
Methyl (2S,3R)-(−)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)CH(OH)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
196.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]21/D −10°, c = 1 in chloroform
mp
85-88 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,11-12H,1H3/t8-,9+/m1/s1
InChI key
IXDRYSIPXMREGK-BDAKNGLRSA-N
애플리케이션
Methyl (2S,3R)-(−)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate can be used to synthesize methyl(2R,3R)-2,3-epoxy-3-phenylpropionate, a key intermediate for the preparation of taxol side chain.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Study of Cyclodehydration of Methyl (2S, 3R)-2, 3-Dihydroxy-3-Phenylpropionate with Fluoroalkanesulfonyl Fluoride
Zhaohua Y, et al.
Acta Chimica Sinica , 69(10), 1269-1272 (2011)