주요 문서
48222
Sigma-Aldrich
Gadolinium triethylenetetraminehexaacetate trisodium salt pentahydrate
≥95.0% (C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H24GdN4Na3O12 · 5H2O
Molecular Weight:
804.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (C)
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: gadolinium
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C(=O)CN1CCN2CCN(CC([O-])=O)CC(=O)O[Gd](OC(=O)C2)OC(=O)CN(CC1)CC([O-])=O
InChI
1S/C18H30N4O12.Gd.3Na.5H2O/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34;;;;;;;;;/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34);;;;;5*1H2/q;+3;3*+1;;;;;/p-6
InChI key
IPZHCAJJRGKGIM-UHFFFAOYSA-H
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)