주요 문서
481076
Sigma-Aldrich
Diphenylzinc
92%
동의어(들):
Diphenylzinc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
219.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
92%
양식
powder or crystals
불순물
<7.5% benzene
bp
280-285 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES string
[Zn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI key
MKRVHLWAVKJBFN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1A - Muta. 1B - Pyr. Sol. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Blood
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)