주요 문서
480258
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with p-toluenesulfonic acid (1:1)
동의어(들):
1,8-diazabicyclo[5.4.0]undecene-7 p-toluenesulfonate, DBU p -toluenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
324.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
70.9-90.7 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C7H8O3S/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-8H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
VAIAHWBLSPENDF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Polymerization catalyst.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)