주요 문서
479799
Sigma-Aldrich
Divinylphenylphosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩559,367
₩559,367
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩559,367
About This Item
Linear Formula:
C6H5P(CH=CH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩559,367
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.582 (lit.)
bp
55 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
C=CP(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11P/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h3-9H,1-2H2
InChI key
GEKAWPIATFUQJW-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Reactant for:
  • Synthesis of P-chiral phosphines via chiral metal template promoted asymmetric furan Diels-Alder reaction
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)