주요 문서
479772
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
95%
동의어(들):
(R)-(−)-4-Cyano-3-hydroxybutyratic acid, ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
Beilstein:
1764513
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
광학 활성
[α]25/D −5°, neat
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)